Objektträger-Versandbehälter
Slide mailers, Durchscheinend, PP, 84×100×6 mm, 3
Katalognr. 631-9161
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum sicheren Transport von zytologischen und geologischen Mikroskop-Objektträgern.
- Separates Fach mit Führungsschienen und mehr Platz für die einzelnen Objektträger
- Dicht schließend
- Leicht und flach
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:3
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Slide mailers
- Material:PP
- Seq:003
- B×T×H:84×100×6 mm