Rückschlagventile
7,6 - 10 mm ID
Katalognr. 229-3330
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend. Verhindert Druckverlust und Rückfluss. Maximaler Betriebsdruck: 2 bar, minimaler Betriebsdruck: 0,07 bar bei Raumtemperatur (20 °C).
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Konische Enden für sicheren Halt der Röhrchen
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
CoC Non-Return Valves.pdf
Konformitätserklärung
TDS Non-return Valve 418.pdf TDS Non-return Valve 419.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Schlauchgröße:7,6 - 10 mm ID