Schlauchverbinder, gerade
59 mm, 6 - 10/9 - 13 mm
Katalognr. 229-3255
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP oder HDPE, durchscheinend.
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Schlauchverbinder aus PP bieten eine hervorragende Temperaturbeständigkeit
- Schlauchverbinder aus HDPE bieten eine gute Temperaturbeständigkeit
Mit konischen Enden. Zur Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Technische Daten
- Schlauch Innen-Ø:6 - 10/9 - 13 mm
- Länge:59 mm