Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kalottenmembran, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG-Ringspalt, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. 662-1216
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 8281 HD
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kalottenmembran
- Material:Glas
- Seq:23
- Membran:KPG-Ringspalt
- Elektrolyt:Referid®
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:2 - 13