AuftragsverfolgungKontakt
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates | Avantor
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
MultiScreen® PCR filter plates, Polystyren, 100 μl, Proprietary membrane, 384, -
Katalognr. MILFS384PCR10
Anbieter:   Merck
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
Katalognr. MILFS384PCR10
Anbieter:  Merck
MultiScreen® PCR 384 Filter Plates
MultiScreen® PCR filter plates, Polystyren, 100 μl, Proprietary membrane, 384, -
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
  • Colour code: Clear
  • Purification of PCR products
  • Research category
  • Nucleic acid
  • Ambient
Technische Daten
  • Membran:
    Proprietary membrane
  • Anz. Wells:
    384
  • Steril:
    -
  • Bezeichnung:
    MultiScreen® PCR filter plates
  • Material:
    Polystyren
  • Seq:
    01
  • Wellvolumen:
    100 μl