Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor
Deckgläser
22×32 mm, #1, Borosilikatglas
Katalognr. 631-0715
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser
Katalognr. 631-0715
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser
Deckgläser
22×32 mm, #1, Borosilikatglas
Preis
SFr. 64.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Farblose Deckgläser geeignet für Anwendungen in den Bereichen Fluoreszenzmikroskopie und in vitro-Diagnostik (IVD).
  • Lange Lagermöglichkeit verwittern nicht Chemisch-resistentes, klares Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1
  • Kein Aneinanderhaften
  • Ausgezeichneter Planlage und glatten Oberflächen
Zertifizierung: IVD 98/79/EC.
Verpackung: Kunststoff-Spenderbox mit Scharnierdeckel. Jede Box enthält 1000 Stück.
Dokumente
Technische Daten
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    22×32 mm
  • Material:
    Borosilikatglas
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..