Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- CAS Nummer:7757-82-6
- Formel:Na₂SO₄
- MDL-Nummer:MFCD00003504
- Molekulargewicht:142.04 g/mol
- Merck-Index:12,08829
- Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:888 °C
- Dichte:2,7 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-820-9
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 33L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247037) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Verpackungsinformationen
P20_VWRC28104.292_SPEC_DE.pdf P20_VWRC28104.361_SPEC_DE.pdf P20_VWRC28104.460_SPEC_DE.pdf spec_VWRC28104.292 spec_VWRC28104.292_de
Produktspezifikation
Mehr
SDS_DE_CH_VWRC28104 SDS_DE_CH_VWRC28104.pdf sds_VWRC28104
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktliteratur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:Min. 98 %
Technische Daten
- Packung:Kunststoffeimer
- VE:5 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



