AuftragsverfolgungKontakt
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Aluminiumkanne, 5 L
  26192.361
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
  26192.361
 :  109-66-0
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Aluminiumkanne, 5 L
 :  109-66-0
SFr. 265.00
1 * 5 L
 :  Pentane
  •  :109-66-0
  •  :H₃C(CH₂)₃CH₃
  •  :MFCD00009498
  •  :72.15 g/mol
  •  :13,07193
  •  :35…36 °C (1013 hPa)
  •  :–130 °C
  •  :0,63 g/cm³ (20 °C)
  •  :–40 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-692-4
  •  :1265
  •  :3,II
  •  :01-2119459286-30
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
  • Packung:
    Aluminiumkanne
  • VE:
    5 L