AuftragsverfolgungKontakt
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 25 L
  24407.463
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
  24407.463
 :  107-21-1
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 25 L
 :  107-21-1
494.00 SFr.
1 * 25 L
 :  Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
  •  :107-21-1
  •  :HOCH₂CH₂OH
  •  :MFCD00002885
  •  :62.07 g/mol
  •  :13,03832
  •  :196…198 °C (1013 hPa)
  •  :–13 °C
  •  :1,115 g/cm³ (20 °C)
  •  :116 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-473-3
  •  :01-2119456816-28
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 98 %
  • Appearance of solution (50 % V/V; water):
    Passes test
  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    25 L
  • Cat. No.:
    24407.463
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt