Ethylenglycol ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
- CAS Number:107-21-1
- Formula:HOCH₂CH₂OH
- MDL Number:MFCD00002885
- Molecular Weight:62.07 g/mol
- Merck Index:13,03832
- Boiling Pt:196…198 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–13 °C
- Density:1,115 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:116 °C
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:203-473-3
- REACH:01-2119456816-28
Documents
Certificates
Search by Lot Number1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC24407.292_SPEC_DE.pdf P20_VWRC24407.326_SPEC_DE.pdf P20_VWRC24407.361_SPEC_DE.pdf P20_VWRC24407.463_SPEC_DE.pdf spec_VWRC24407.292
Spécification du produit
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Specifications
Specification Test Results
- Assay (on anhydrous substance):Min. 98 %
- Appearance of solution (50 % V/V; water):Passes test
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:5 L
- Cat. No.:24407.361
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.