AuftragsverfolgungKontakt
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL | Avantor
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
Katalognr. 23469.367
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
Katalognr. 23469.367
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  68-12-2
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
CAS Nummer:  68-12-2
Preis
SFr. 147.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • CAS Nummer:68-12-2
  • Formel:HCON(CH₃)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003284
  • Molekulargewicht:73.09 g/mol
  • Merck-Index:13,03269
  • Siedepunkt:153 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–60,5 °C
  • Dichte:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:57,5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • ERREICHEN:01-2119475605-32
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Brechungsindex (20°C):
    1.429 - 1.431
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    5 L