AuftragsverfolgungKontakt
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 25 L
  20903.461
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
  20903.461
 :  67-56-1
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststofftrommel, 25 L
 :  67-56-1
193.00 SFr.
1 * 25 L
 :  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  •  :67-56-1
  •  :CH₃OH
  •  :MFCD00004595
  •  :32.04 g/mol
  •  :13,05984
  •  :64,6 °C (1013 hPa)
  •  :–98 °C
  •  :0,7918 g/cm³ (20 °C)
  •  :11 °C (geschlossener Tiegel)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-659-6
  •  :1230
  •  :3 (6.1),II
  •  :01-2119433307-44
  • Gehalt:
    Min. 98,5 %
  • Verdampfungsrückstand:
    Max. 0,015 %
  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    25 L
  • Cat. No.:
    20903.461
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt