AuftragsverfolgungKontakt
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL | Avantor
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
Katalognr. 20903.368
Entzündlich
Giftig
Gesundheit
Anbieter:   VWR Chemicals
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Katalognr. 20903.368
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  67-56-1
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 5 L
CAS Nummer:  67-56-1
Preis
SFr. 61.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS Nummer:67-56-1
  • Formel:CH₃OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004595
  • Molekulargewicht:32.04 g/mol
  • Merck-Index:13,05984
  • Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–98 °C
  • Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3 (6.1),II
  • ERREICHEN:01-2119433307-44
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Gehalt:
    Min. 98,5 %
  • Verdampfungsrückstand:
    Max. 0,015 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    5 L
  • Cat. No.:
    20903.368
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt