AuftragsverfolgungKontakt
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Katalognr. 20671.366
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Katalognr. 20671.366
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  5329-14-6
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  5329-14-6
Preis
SFr. 126.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
  • CAS Nummer:5329-14-6
  • Formel:H₃NO₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00011603
  • Molekulargewicht:97.09 g/mol
  • Merck-Index:13,09006
  • Siedepunkt:247 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:205 °C
  • Dichte:2,15 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-218-8
  • UN:2967
  • ADR:8,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 99 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg
Technische Daten