Readycult®
Readycult® Coliforms 100**, Coliforms, 20 Tests
: Merck
Readycult® Coliform und Readycult® Enterococci vereinfachen den Nachweis von Coliformen, E. coli oder fäkalen Streptokokken im Wasser. Sie benötigen lediglich einen sterilen Behälter und eine UV-Lampe (Kat.-Nr. 1.13203.0001).
- Einfache Handhabung, durch gebrauchsfertige Medien in der Blisterpackung
- Schnellere Ergebnisse- Blisterpackung zur Wasserprobe geben, mischen, 24 h ± 1 bebrüten, ablesen, fertig
- Sicher und leicht auszuwerten- mit Readycult® werden auch vorgeschädigte Keime sicher erfasst. Blau-grüner Farbumschlag bedeutet Gesamtcoliforme, E. coli vorhanden oder Enterokokken (1.01299); Fluoreszenz + Indol-Reaktion zeigt die Anwesenheit von E. coli
- VE:20 Tests
- Bezeichnung:Readycult® Coliforms 100**
- Für:Coliforms