Casting dams, Owl™
Casting dam, 23 mm (L), DAM-23
Katalognr. OWLADAM-23
Anbieter: THERMO OWL SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Modell:DAM-23
- Bezeichnung:Casting dam, 23 mm (L)
- Seq:03
- Cat. No.:OWLADAM-23
- Gelgröße B×L:230×230 mm