Casting dams, Owl™
Casting dam, 20 mm (L), DAM-20
Katalognr. OWLADAM-20
Anbieter: THERMO OWL SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Modell:DAM-20
- Bezeichnung:Casting dam, 20 mm (L)
- Cat. No.:OWLADAM-20
- Gelgröße B×L:200×200 mm