Casting dams, Owl™
Casting dam, 13 mm (L), DAM-13
Katalognr. OWLADAM-13
Anbieter: THERMO OWL SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Modell:DAM-13
- Bezeichnung:Casting dam, 13 mm (L)
- Cat. No.:OWLADAM-13
- Gelgröße B×L:130×130 mm