H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
GMHHR-N mixed bed, 20 - 650 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Katalognr. 554-1640
Anbieter: TOSOH Bioscience
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Technische Daten
- Ø int.:7,80 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:20 - 650 Å
- Bezeichnung:GMHHR-N mixed bed
- Länge:300 mm
- Seq:12