Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

H-type gel permeation columns, TSK-Gel®

HHR-L, Vorsäule, 6,00 mm, 40 mm
Katalognr. 554-1638
Anbieter:   TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Katalognr. 554-1638
Anbieter:  TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®

HHR-L, Vorsäule, 6,00 mm, 40 mm

Preis
848.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel columns on polymer basis.

Technische Daten
  • Säulenform:
    Vorsäule
  • Ø int.:
    6,00 mm
  • Bezeichnung:
    HHR-L
  • Länge:
    40 mm
  • Seq:
    14