AuftragsverfolgungKontakt
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G4000HHR, 200 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Codice catalogo 554-1632
Nome del fornitore:   TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Codice catalogo 554-1632
Nome del fornitore:  TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G4000HHR, 200 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Price
SFr. 2’840.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Specifiche
  • Ø int.:
    7,80 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    200 Å
  • Bezeichnung:
    G4000HHR
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    05