AuftragsverfolgungKontakt
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G2000HHR, 20 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Katalognr. 554-1629
Anbieter:   TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Katalognr. 554-1629
Anbieter:  TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G2000HHR, 20 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Preis
SFr. 2’840.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Technische Daten
  • Ø int.:
    7,80 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    20 Å
  • Bezeichnung:
    G2000HHR
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02