Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR, Vorsäule, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
Katalognr. 554-1625
Anbieter: TOSOH Bioscience
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Säulenform:Vorsäule
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:2,5 µm
- Bezeichnung:DEAE-NPR
- Länge:5 mm
- Seq:1