AuftragsverfolgungKontakt
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SCX | Avantor
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SCX
Cation exchange chromatography column, SCX (H⁺), Analytisch, SCX (H⁺), Edelstahl, -, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm, Polymer
Katalognr. TOYO0007158
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SCX
Katalognr. TOYO0007158
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SCX
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SCX
Cation exchange chromatography column, SCX (H⁺), Analytisch, SCX (H⁺), Edelstahl, -, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm, Polymer
Preis
SFr. 2’560.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
TSK-Gel® SCX are polymer based stainless steel columns packed with porous polystyrene divinylbenzene polymer beads. Designed for the separation and analysis of organic acids, saccharides and alcohols.
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    7,80 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    -
  • Bezeichnung:
    Cation exchange chromatography column, SCX (H⁺)
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    SCX (H⁺)
  • Packungsmaterial:
    Polymer
  • Cat. No.:
    TOYO0007158