Transferröhrchen, Transfertube®
Übertragungsrohre, PP, 4 ml, 175 mm
SPEC190195
Einwegröhrchen für flüssige und feste Proben mit einer Hand. Die zu übertragende Probe wird mit dem Harvester eingeführt und mit dem Kolben entladen.
- Schneller und einfacher Gebrauch dank Fingerring
- Reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen
Empfohlen für Partikel, Suspensionen und Mikrobenkolonien.
- Kapazität:4 ml
- Bezeichnung:Übertragungsrohre
- Länge:175 mm
- Material:PP