Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillaren | Avantor

Kapillaren

1,00 mm, 1/16"=1,6 mm
Katalognr. 554-1517
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillaren
Katalognr. 554-1517
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillaren
Kapillaren

1,00 mm, 1/16"=1,6 mm

Preis
SFr. 54.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 m
Product Details & Documents

Edelstahl SS316 geschweißt unter Inertgas.

  • Glatte Innenwände
  • Weiches, geglühtes Äußeres für einfachen Verbindung mit Konen und Fittings

Eine Auswahl an verschiedenen Größen für HPLC- und GC-Applikationen. Diese Kapillaren halten einem Druck von min. 315 bar (4600 psi) stand.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1/16"=1,6 mm
  • Ø int.:
    1,00 mm