AuftragsverfolgungKontakt
CP-Wax Columns
CP-Wax Columns
on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 57 CB, 1,00 µm, 0,53 mm, 25 m
Katalognr. 558-0037
Anbieter:   VARIAN
CP-Wax Columns
Katalognr. 558-0037
Anbieter:  VARIAN
CP-Wax Columns
CP-Wax Columns
on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 57 CB, 1,00 µm, 0,53 mm, 25 m
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.
Technische Daten
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    1,00 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Bezeichnung:
    on 7" cage
  • Länge:
    25 m
  • Seq:
    32
  • Phase:
    CP-Wax 57 CB