AuftragsverfolgungKontakt
CP-Wax Columns
on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 52 CB, 0,20 µm, 0,25 mm, 10 m
  VARICP7703
 :   VARIAN
CP-Wax Columns
  VARICP7703
 :  VARIAN
CP-Wax Columns
CP-Wax Columns
on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 52 CB, 0,20 µm, 0,25 mm, 10 m
1 * 1 ST
The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    0,20 µm
  • Ø int.:
    0,25 mm
  • Bezeichnung:
    on 7" cage
  • Länge:
    10 m
  • Seq:
    6
  • Phase:
    CP-Wax 52 CB