AuftragsverfolgungKontakt
CP-Sil Columns 8CB/MS | Avantor
CP-Sil Columns 8CB/MS
Kapillar, 0,25 µm, 0,32 mm, 60 m
Katalognr. 558-0043
Anbieter:   VARIAN
CP-Sil Columns 8CB/MS
Katalognr. 558-0043
Anbieter:  VARIAN
CP-Sil Columns 8CB/MS
CP-Sil Columns 8CB/MS
Kapillar, 0,25 µm, 0,32 mm, 60 m
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
5% phenyl 95% dimethylpolysiloxane low bleed phase
Technische Daten
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Länge:
    60 m