Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
CP-Sil Columns 8CB/MS

CP-Sil Columns 8CB/MS

Kapillar, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
N° de catalogue 558-0042
Fournisseur:   VARIAN
CP-Sil Columns 8CB/MS
N° de catalogue 558-0042
Fournisseur:  VARIAN
CP-Sil Columns 8CB/MS
CP-Sil Columns 8CB/MS

Kapillar, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

5% phenyl 95% dimethylpolysiloxane low bleed phase

Spécifications
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Länge:
    30 m