CP-Sil Columns 8CB/MS
Kapillar, 0,25 µm, 0,25 mm, 60 m
Katalognr. 558-0041
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
5% phenyl 95% dimethylpolysiloxane low bleed phase
Technische Daten
- Säulenform:Kapillar
- Schichtdicke:0,25 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Länge:60 m