AuftragsverfolgungKontakt
Wasser
Wasser
Kunststoffflasche, 500 mL
  AMBI9937
Marketsource
 :   Ambion
Wasser
  AMBI9937
 :  Ambion
Marketsource
 :  7732-18-5
Wasser
Kunststoffflasche, 500 mL
 :  7732-18-5
1 * 500 mL
 :  Hydrogen oxide
  •  :7732-18-5
  •  :H₂O
  •  :MFCD00011332
  •  :18.02 g/mol
  •  :13,10098
  •  :100 °C (1013 hPa)
  •  :0 °C
  •  :1 g/cm³ (4 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-791-2
Documents
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL