384-Well-Mikroplatten
F-förmiger Boden, natur, Natur, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
Katalognr. 736-0150
Anbieter: Greiner Bio-One
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, ohne Deckel.
- Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit (−196 bis +121 °C)
- Standard-Platten, erhältlich mit flachem oder V-förmigem Well-Profil
- Deep Well Small Volume™ Mikroplatten verfügen über eine quadratische, konische Wellform mit flachen Wellböden, die präzises Pipettieren gewährleisten und so das Totvolumen verringern
- Erhältlich in natur, schwarz oder weiß
Dokumente
Technische Daten
- Anz. Wells:384
- Steril:-
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:F-förmiger Boden, natur
- Höhe:14,4 mm
- Seq:01
- Arbeitsvolumen:15 - 145 µl
- Gesamtvolumen:152 µl
- Cat. No.:736-0150
- Modell:736-0150
- Well-Profile:F-Boden