Microplates, 96-Well
Weiß, mittlere Bindung, 40 - 340 µl, 96, -, 392 µl
Katalognr. 738-0021
Anbieter: Greiner Bio-One
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Documents
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Empf. Arbeitsvolumen:40 - 340 µl
- Steril:-
- Bezeichnung:Weiß, mittlere Bindung
- Seq:18
- Gesamtvolumen:392 µl
- Cat. No.:738-0021
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..