AuftragsverfolgungKontakt
Microplates, 96-Well
V-Boden (Kaminform-Well), Natur, +
Katalognr. GREI651261_100
Anbieter:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-Well
Katalognr. GREI651261_100
Anbieter:  Greiner Bio-One
Microplates, 96-Well
Microplates, 96-Well
V-Boden (Kaminform-Well), Natur, +
Preis
SFr. 251.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
  • Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
  • Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
  • RNase- and DNase-free
Technische Daten
  • Steril:
    +
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    V-Boden (Kaminform-Well)
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    GREI651261_100
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Well-Profile:
    V-Boden
  • Gesamtvolumen:
    340 µl
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
  • Arbeitsvolumen:
    50 - 335 µl