Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Messzylinder

250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 1 ± ml
  612-3921
 :   SciLabware
Messzylinder
  612-3921
Messzylinder
Messzylinder

250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 1 ± ml

 
SFr. 93.90
   
1 * 2 ST
 

PMP (TPX®), transparent, hohe Form, Klasse A.

  • Sechskantfuß, rutschfest, saugt sich nicht fest, mit Ausguss, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Verbesserte, sehr präzise blau aufgedruckte Graduierung
  • Autoklavierbar – Genauigkeit wird nicht beeinträchtigt

Certifications: ISO 6706

 
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    315 mm
  • Teilung:
    2,0 ml
  • Toleranz:
    1 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.