Roboterspitzen für Tecan®
903-262, 200 µl, -, -, Transparent, 10 Racks mit je 96 Stück
Catalog # 736-0058
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Hochwertige Spitzen, besonders geeignet für die molekularbiologische Forschung im Labor.
- PP, klar oder schwarz
- Filterspitzen ART®: Gefahr der Kreuzkontamination von Proben ausgeschlossen; geeignet für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben
- Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen, zertifikatsbescheinigt
- Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
- Spitzen mit weiter Öffnung: Ideal für Anwendungen mit viskosen Proben
: In Boxen zu je 10 oder 50 Racks (Econopak) erhältlich.
Specifications
- Verpackt:10 Racks mit je 96 Stück
- Steril:-
- Volumen:200 µl
- Spitzentyp:903-262
- Spitzenfarbe:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:736-0058
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung