AuftragsverfolgungKontakt
Bulk material, Hydromatrix™ | Avantor
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 1 kg
Katalognr. VARI198003
Anbieter:   VARIAN
Bulk material, Hydromatrix™
Katalognr. VARI198003
Anbieter:  VARIAN
CAS Nummer:  
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 1 kg
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 kg
  • Bezeichnung:
    Hydromatrix™ bulk material
Technische Daten