Flasks, Büchner with Standard Ground Joint
500 ml, 172 mm, 105 mm, 24/29 NS
Katalognr. 511-0238
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Heavy wall and base construction for vacuum work
- Side arm features a PTFE screwthread connector for the safe attachment of 9 mm bore vacuum tubing
Büchner flasks with precision-ground Quickfit® socket.
ISO 1773, BS 6352
Zertifizierung: ISO 1773, BS 6352
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Hülse:24/29 NS
- Kapazität:500 ml
- Höhe:172 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.