Messbecher mit Griff, Azlon®
5000 ml, 270 mm, 200 mm, 500 ml
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gute Transparenz, mit blauen Graduierungen.
- Robuste Messbecher mit gut ablesbaren, blauen Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C, langlebig mit guter chemischer Beständigkeit
- Ergonomisch geformter Griff für den einfachen Transport
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:200 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:270 mm
- Seq:08