Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
100 ml, 100 mm, 64 mm, 24/29 NS
Katalognr. 201-8409
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear. With matt white labelling area.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
ISO 4797
: ISO 4797
Technische Daten
- Ext.Ø:64 mm
- Hülse:24/29 NS
- Kapazität:100 ml
- Höhe:100 mm
- Seq:10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.