Messbecher mit Griff, Azlon®
500 ml, 140 mm, 90 mm, 100 ml
Katalognr. 213-0147
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gute Transparenz, mit blauen Graduierungen.
- Robuste Messbecher mit gut ablesbaren, blauen Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C, langlebig mit guter chemischer Beständigkeit
- Ergonomisch geformter Griff für den einfachen Transport
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:90 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:140 mm
- Seq:04