AuftragsverfolgungKontakt
Salzbrücken
, Ersatz-Salzbrücke, AL120, Doppel-Flüssigkeitsdiaphragma, Keramikdiaphragma, 138 mm lang, für Referenzelektroden mit Schliff
Katalognr. HACHB40A610
Anbieter:   Hach
Salzbrücken
Katalognr. HACHB40A610
Anbieter:  Hach
Salzbrücken
Salzbrücken
, Ersatz-Salzbrücke, AL120, Doppel-Flüssigkeitsdiaphragma, Keramikdiaphragma, 138 mm lang, für Referenzelektroden mit Schliff
Preis
SFr. 422.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Während der Messung verhindert die Salzbrücken-Verbindung (auch als Schutzrohr für die Flüssigkeitsverbindung bezeichnet) die Verunreinigung der Referenzelektrode durch das Medium und umgekehrt. Die Salzbrücken-Verbindung besteht aus einem Glasrohr mit einer keramischen Flüssigkeitsverbindung.
 :
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ersatz-Salzbrücke, AL120, Doppel-Flüssigkeitsdiaphragma, Keramikdiaphragma, 138 mm lang, für Referenzelektroden mit Schliff
  • Seq:
    03