Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, H 6381, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramik, 12×320 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. SCOI285110195
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×320 mm
- Typ:H 6381
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:13
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:1 - 14