Trübungsstandards, Stablcal®
Stablcal® stabilisierter Formazinstandard, 0,10 NTU, 1 L
708-0003
: Hach
Die stabilisierten Formazin-Trübungsstandards Stablcal® sind echte Formazin-Verdünnungen für den Einsatz in jedem Trübungsmessgerät. Von USEPA für die Kalibrierung akzeptiert.
- Präzise, vorgemischte Formazinlösungen
- Basierend auf Formazin-Primärstandards
- Erhöhte Stabilität spart Zeit und Arbeit
- Zuverlässige Ergebnisse
- VE:1 L
- Trübung:0,10 NTU
- Bezeichnung:Stablcal® stabilisierter Formazinstandard