Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Silica standard solution | Avantor

Silica standard solution

Silica standard solution, 1000 mg/l as SiO2 (NIST), 500 mL
Katalognr. 705-2024
Anbieter:   Hach
Silica standard solution
Katalognr. 705-2024
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Silica standard solution

Silica standard solution, 1000 mg/l as SiO2 (NIST), 500 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 110.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Standard solutions for accuracy checks in silica determinations.

Technische Daten

Technische Daten

  • Konzentration:
    1000 mg/l as SiO<sub>2 </sub> (NIST)
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Silica standard solution

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..