AuftragsverfolgungKontakt
Chlorine standard solution | Avantor
Chlorine standard solution
Chlorine standard solution, 2 ml PourRite ampules (NIST), 25 - 30 mg/l as Cl₂, 20
Katalognr. HACH2630020
Anbieter:   Hach
Chlorine standard solution
Katalognr. HACH2630020
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Chlorine standard solution
Chlorine standard solution
Chlorine standard solution, 2 ml PourRite ampules (NIST), 25 - 30 mg/l as Cl₂, 20
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 134.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
For accuracy checks in chlorine determinations. Lot specific concentration displayed on label.
  • Simple accuracy checks
  • Minimise waste
  • Helps ensure reliable result
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    25 - 30 mg/l as Cl₂
  • VE:
    20
  • Bezeichnung:
    Chlorine standard solution, 2 ml PourRite ampules (NIST)