Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Eigelbemulsion

Eigelbemulsion

Eigelbemulsion, 50%, 2 L
Katalognr. EY2000
Anbieter:   BALIS
Eigelbemulsion
Katalognr. EY2000
Anbieter:  BALIS
CAS Nummer:  
Eigelbemulsion
Eigelbemulsion

Eigelbemulsion, 50%, 2 L

CAS Nummer:  
Preis
423.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 L
Product Details & Documents

Zusatzstoff zu Cereus-Selektivagarbasis nach Mossel.

  • Bestrahlt
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    2 L
  • Bezeichnung:
    Eigelbemulsion, 50%

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.