AuftragsverfolgungKontakt
QUANTOFIX® Teststreifen, Chromat | Avantor
QUANTOFIX® Teststreifen, Chromat
QUANTOFIX® Chlor, 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 - mg/L - Cl₂, Herstellung eines Farbstoffs mit Barbitursäure, 148×122×40 mm (packaging), Chlore, 100 Tests, 100 Tests
Katalognr. 705-0318
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Teststreifen, Chromat
Katalognr. 705-0318
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
CAS Nummer:  
QUANTOFIX® Teststreifen, Chromat
QUANTOFIX® Teststreifen, Chromat
QUANTOFIX® Chlor, 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 - mg/L - Cl₂, Herstellung eines Farbstoffs mit Barbitursäure, 148×122×40 mm (packaging), Chlore, 100 Tests, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 76.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
QUANTOFIX® Teststreifen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Die Farbe des Reaktionspads ändert sich je nach Konzentration eines Analyten in der Probe. Die Auswertung erfolgt in der Regel visuell durch Vergleich der Reaktionsfarbe mit einer mehrstufigen Farbskala. Diese Teststreifen sind sofort einsatzbereit. Sie benötigen kein zusätzliches Zubehör. Die Teststreifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, eine Wartung oder Kalibrierung ist nicht erforderlich.
  • Resultate in Sekunden: Einfach eintauchen, warten und von der mehrstufigen Farbskala ablesen Immer gebrauchsfertig: Kein Zubehör zur Auswertung notwendig Sichere Resultate: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen ermöglichen die schnelle und einfache Bestimmung von Chromat in Lösungen. Sie werden mit allen notwendigen Reagenzien geliefert, sodass die Messung sofort gestartet werden kann. Innerhalb von 30 Sekunden erhält man ein zuverlässiges Ergebnis.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Herstellung eines Farbstoffs mit Barbitursäure
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    QUANTOFIX® Chlor
  • Abmessungen:
    148×122×40 mm (packaging)
  • Parameter:
    Chlore
  • Tests pro Kit:
    100 Tests
  • Messbereich:
    0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 - mg/L - Cl₂
  • Cat. No.:
    705-0318
  • Haltbarkeit (Monate):
    30 (aus der Produktion)
  • Platform:
    Semi-quantitative test strips
  • Inhalt:
    100 Teststreifen in einem Röhrchen, Gebrauchsanweisung In einem Karton
  • Instrument:
    Nein
  • Parameter:
    Benötigt zusätzliches Reagenz
  • Method:
    Chlor - Redoxreaktion (weiß → rotviolett)
  • Konformität:
    Gefährliches Material
  • Gewicht:
    183,75 g
Technische Daten