Schraubverschlüsse, Nalgene®
Ohne Einlagedichtung, 28-415, Natur, PP
Katalognr. 215-1236
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Technische Daten
- Verschlussgröße:28-415
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Ohne Einlagedichtung
- Material:PP
- Seq:04
- Cat. No.:215-1236
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung